Learn More
N,N,N-Trimetilglicina N-Bromuro de éster de hidroxisuccinimida, TRC
Código de producto. 30449870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449870 50 mg -
30449559 25 mg -
30450838 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449870 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79605050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42014-55-1
Fórmula molecular C9 H15 N2 O4 . Br
Peso molecular (g/mol) 295.13
Nombre IUPAC [2-(2,5-dioxopirrolidina-1-il)oxi-2-oxoetilo]-trimetilaziano; bromuro
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)CC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N-Trimethylglycine-N-Hydroxysuccinimide Ester, Bromide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15N2O4.BrH/c1-11(2,3)6-9(14)15-10-7(12)4-5-8(10)13;/h4-6H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0215