Learn More
Yoduro de N,N,N-trimetiletanaminio, TRC
Código de producto. 30452817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452817 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30452817 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796388250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N-Trimethylethanaminium Iodide
CAS 51-93-4
Fórmula molecular C5 H14 N . I
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14N.HI/c1-5-6(2,3)4;/h5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMILES [I-].CC[N+](C)(C)C
Nombre IUPAC yoduro de etil(trimetil)azanio
Peso molecular (g/mol) 215.076
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.017