Learn More
N,N,N'-trimetil-d6-1,3-propanodiamina (N,N-dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| CAS | 1219803-54-9 |
| Fórmula molecular | C6 D6 H10 N2 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | N,N,N'-Trimethyl-d6-1,3-propanediamine (N,N-dimethyl-d6), N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine-D6 (N,N-dimethyl-D6), N1,N1-Di(methyl-d3)-N3-methyl-1,3-propanediamine, N-[3-Di(methyl-d3)aminopropyl]-N-methylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3/i2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(CCCNC)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | N-metil-N',N'-bis(trideuteriometil)propano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 122.242 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.169 g/mol |
| Mostrar más |