Learn More
N,N,N-Trimetil-3-[[(tridecafluorohexil)sulfonil]amino]-1-propanaminio, sal interna(> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-[3-(perfluoro-1-hexanesulfonamido)propan-1-yl]-N,N,N-trimethylammonium |
| CAS | 38850-51-0 |
| Fórmula molecular | C12 H15 F13 N2 O2 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Propanaminium','N,N,N-trimethyl-3-[[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-','inner salt, N,N,N-Trimethyl-3-[[(tridecafluorohexyl)sulfonyl]amino]-1-propanaminium (N-TAmP-FHxSA), N-TAmP-FHxSA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15F13N2O2S/c1-27(2,3)6-4-5-26-30(28,29)12(24,25)10(19,20)8(15,16)7(13,14)9(17,18)11(21,22)23/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | C[N+](C)(C)CCC[N-]S(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)(=O)=O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexilsulfonil-[3-(trimetilazaniumil)propil]azanida |
| Peso molecular (g/mol) | 498.3039 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 498.0647 |