Learn More
N,N,N-Trimetil-2-oxo-1-Propanamino cloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N,N-Trimethyl-2-oxo-1-propanaminium Chloride |
| CAS | 54541-46-7 |
| Fórmula molecular | C6H14ClNO |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Acetonyltrimethylammonium chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14NO.ClH/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h5H2,1-4H3;1H/p-1 |
| SMILES | [Cl-].CC(=O)C[N](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-(trimetil-λ^{5}-azanil)propano-2-uno; cloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 151.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.0764 |