Learn More
Diclorhidrato de N,N,N'-trimetil-1,4-bencenodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N,N'-Trimethyl-1,4-benzenediamine Dihydrochloride |
| CAS | 2739-08-4 |
| Fórmula molecular | C9H14N2 .2HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N1,N1,N4-Trimethylbenzene-1,4-diamine, 4-(Dimethylamino)-N-methylaniline Dihydrochloride, N,N,N'-Trimethyl-1,4-phenylenediamine Dihydrochloride, N,N,N'-Trimethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14N2/c1-10-8-4-6-9(7-5-8)11(2)3/h4-7,10H,1-3H3 |
| SMILES | CNc1ccc(cc1)N(C)C |
| Nombre IUPAC | 1-N,1-N,4-N-trimetilbenceno-1,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 150.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.1157 |