Learn More
N,N,N'-trimetil-1,3-propanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine |
| CAS | 4543-96-8 |
| Fórmula molecular | C6H16N2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine, (3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N'-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N'-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N'-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N-methylamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, N1,N1,N3-Trimethylpropane-1,3-diamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CNCCCN(C)C |
| Nombre IUPAC | N,N',N'-trimetilpropano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 116.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.1313 |