Learn More
N,N,N'-trimetil-1,3-propanodiamina, TRC
Código de producto. 30453905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453905 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30453905 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79666025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine
CAS 4543-96-8
Fórmula molecular C6H16N2
Cantidad 25 g
Sinónimo N,N,N'-Trimethyl-1,3-propanediamine, (3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N'-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N'-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N'-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)-N-methylamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, N1,N1,N3-Trimethylpropane-1,3-diamine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CNCCCN(C)C
Nombre IUPAC N,N',N'-trimetilpropano-1,3-diamina
Peso molecular (g/mol) 116.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.1313