Learn More
N,N,N-Tributil-1-butanaminium Sal con (E)-3-Hidroxi-2-propenal, TRC
Código de producto. 30451891
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451891 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30451891 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT773768100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N-Tributyl-1-butanaminium Salt with (E)-3-Hydroxy-2-propenal
CAS 100683-54-3
Fórmula molecular C19H39NO2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Malondialdehyde Tetrabutylammonium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C16H36N.C3H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;4-2-1-3-5/h5-16H2,1-4H3;1-4H/q+1;/p-1/b;2-1+
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]\C=C\C=O
Nombre IUPAC (E)-3-oxop-1-en-1-olado; tetrabutylazanium
Peso molecular (g/mol) 313.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.2981