Learn More
N,N',N'-Triacetil Quitotriosa, TRC
Código de producto. 30450777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450777 50 mg 50 miligramos
30453191 10 mg -
30449661 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30450777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT73500050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38864-21-0
Fórmula molecular C24H41N3O16
Peso molecular (g/mol) 627.6
Nombre IUPAC N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-6-[(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-1,2,4-trihidroxi-6-oxexexano-3-il]oxi-4-hidroxi-2-(hidroximetil)ox-oxan-3-il]oxi-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)ox-oxan-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N',N' '-Triacetylchitotriose
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H41N3O16/c1-8(32)25-11(4-28)17(36)21(12(35)5-29)42-24-16(27-10(3)34)20(39)22(14(7-31)41-24)43-23-15(26-9(2)33)19(38)18(37)13(6-30)40-23/h4,11-24,29-31,35-39H,5-7H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,33)(H,27,34)/t11-,12+,13+,14+,15+,16+,17+,18+,19+,20+,21+,22+,23-,24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 627.2487