Learn More
Éster tri-(terc-butílico) de N,N,N-tri(benciloxicarbonil) desoxipiridinolina, TRC
Código de producto. 30457130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457130 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30457130 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7715501MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N-Tri(benzyloxycarbonyl) Deoxypyridinoline Tri-(tert-butyl) Ester
CAS 224629-59-8
Fórmula molecular C54H70N4O13
Cantidad 1 mg
Sinónimo 3-[(3S)-4-(1,1-Dimethylethoxy)-4-oxo-3-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]butyl]-1-[(5S)-6-(1,1-dimethylethoxy)-6-oxo-5-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]hexyl]-4-[(2S)-3-(1,1-dimethylethoxy)-3-oxo-2-[[(phenylmethoxy)carbonyl]amino]propyl]-5-hydroxy-pyridinium Inner Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C54H70N4O13/c1-52(2,3)69-46(60)42(55-49(63)66-34-37-21-13-10-14-22-37)27-19-20-30-58-32-40(28-29-43(47(61)70-53(4,5)6)56-50(64)67-35-38-23-15-11-16-24-38)41(45(59)33-58)31-44(48(62)71-54(7,8)9)57-51(65)68-36-39-25-17-12-18-26-39/h10-18,21-26,32-33,42-44H,19-20,27-31,34-36H2,1-9H3,(H3-,55,56,57,59,63,64,65)/t42-,43-,44-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)[C@H](CCCC[n+]1cc([O-])c(C[C@H](NC(=O)OCc2ccccc2)C(=O)OC(C)(C)C)c(CC[C@H](NC(=O)OCc3ccccc3)C(=O)OC(C)(C)C)c1)NC(=O)OCc4ccccc4
Nombre IUPAC 5-[(3S)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-4-oxo-3-(fenilmetoxicarbonilamino)butil]-1-[(5S)-6-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-6-oxo-5-(fenilmetoxicarbonilamino)hexil]-4-[(2S)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxi]-3-oxo-2-(fenilmetoxicarbonilamino)propil]piridin-1-io-3-olato
Peso molecular (g/mol) 983.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 982.4939