Learn More
N,N,N',N'-Tetrametiltiourea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313027 25 g 25 g
11303027 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13392.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2782-91-4 | C5H12N2S | 132.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2782-91-4
Fórmula molecular C5H12N2S
Peso molecular (g/mol) 132.23
Número MDL MFCD00008324
Clave InChI MNOILHPDHOHILI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetramethylthiourea, thiourea, tetramethyl, basthioryl, 1,1,3,3-tetramethyl-2-thiourea, tmtu, n,n,n',n'-tetramethylthiourea, urea, thio-, tetramethyl, tetramethyl-2-thiourea, urea, 1,1,3,3-tetramethyl-2-thio, thiourea, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 17725
Nombre IUPAC 1,1,3,3-tetrametiltiourea
SMILES CN(C)C(=S)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylthiourea
Punto de fusión 75°C to 77°C
Punto de ebullición 245°C
Temperatura de inflamación 190°C (374°F)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1744916
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.23
Porcentaje de pureza 98%