Learn More
N,N,N',N'-Tetrametiletilendiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336766
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336766 25 g 25 g
11346766 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336766 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04037.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 51-80-9 | C5H14N2 | 102.18 g/mol
N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine is a reagent used as a convenient source of the Mannich intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N,N′,N′-tetrametiletilendiamina es un reactivo utilizado como una fuente práctica del intermedio de Mannich.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-80-9
Fórmula molecular C5H14N2
Peso molecular (g/mol) 102.18
Número MDL MFCD00008328
Clave InChI VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n,n',n'-tetramethyldiaminomethane, bis dimethylamino methane, methanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, tetramethylmethylenediamine, methylenebis dimethylamine, n,n,n',n'-tetramethylmethylenediamine, unii-z870i525ks, methylenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, dimethylamino methyl dimethylamine, dimethyl dimethylamino methyl amine
PubChem CID 5829
SMILES CN(C)CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylmethylenediamine
Punto de fusión -55°C
Densidad 0.749
Punto de ebullición 83°C to 85°C
Temperatura de inflamación −12°C (10°F)
Fórmula lineal (CH3)2NCH2N(CH3)2
Índice de refracción 1.401
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Beilstein 1731946
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametilmetanodiamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18
Porcentaje de pureza 99%