Learn More
N,N,N',N'-tetrametilmetanodiamina, TRC
Código de producto. 30455416
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30455416 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30455416 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT31107010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylmethanediamine
CAS 51-80-9
Fórmula molecular C5H14N2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2,4-Dimethyl-2,4-diazapentane, Bis(dimethylamino)methane, Dimethyl[(dimethylamino)methyl]amine, Methylenebis(dimethylamine)
Fórmula InChI InChI=1S/C5H14N2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
SMILES CN(C)CN(C)C
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametilmetanodiamina
Peso molecular (g/mol) 102.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.1157