Learn More
N,N,N',N'-tetrametiletilendiamina, TRC
Código de producto. 30422677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422677 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30422677 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT303050100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
CAS 110-18-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H16 N2
Cantidad 100 g
Sinónimo N1,N1,N2,N2-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, (Dimethylamino)ethyl)dimethylamine, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, 2,5-Dimethyl-2,5-diazahexane, Dabco TMEDA, Dimethyl[2-(dimethylamino)ethyl]amine, Kaolizer 11, MR, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-diaminoethane, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethanediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,2-ethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyldiaminoethane, Propamine D, TEMED, TMED, TMEDA, Tetrameen, Toyocat TE
Fórmula InChI InChI=1S/C6H16N2/c1-7(2)5-6-8(3)4/h5-6H2,1-4H3
SMILES CN(C)CCN(C)C
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina
Peso molecular (g/mol) 116.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.1313
Porcentaje de pureza >95