Learn More
Diclorhidrato de N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina (diclorhidrato de 1,2-bis(dimetilamino)etano, diclorhidrato de N,N,N',N'-tetrametiletilendiamina), Mikromol
Código de producto. 30457515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30457515 25 mg
1 options
Código de producto. 30457515 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0273.260025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina (diclorhidrato de 1,2-bis(dimetilamino)etano, diclorhidrato de N,N,N',N'-tetrametiletilendiamina), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylethane-1,2-diamine Dihydrochloride
CAS 7677-21-6
Nombres de analitos o componentes N,N,N',N'-Tetramethylethane-1,2-diamine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H16 N2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 1,2-Ethanediamine, N1,N1,N2,N2-tetramethyl-, hydrochloride (1:2), 1,2-Ethanediamine, N,N,N',N'-tetramethyl-, dihydrochloride (9CI), Ethylenediamine, N,N,N',N'-tetramethyl-, dihydrochloride (8CI), N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine dihydrochloride, Potassium Clavulanate Impurity J
Fórmula InChI InChI=1S/C6H16N2.2ClH/c1-7(2)5-6-8(3)4;;/h5-6H2,1-4H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.CN(C)CCN(C)C
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrametiletano-1,2-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 189.13
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0847 g/mol