Learn More
Hexafluorofosfato de N, N, N, N-tetrametilcloroformamidinio,Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17251146 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
17251146 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 17251146 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439070250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate
CAS 94790-35-9
Punto de fusión 100.0°C to 106.0°C
Fórmula molecular C5H12ClN2
Cantidad 25 g
Clave InChI QZFWNEASXBNLCD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN(C)C(=[Cl+])N(C)C
Nombre IUPAC [bis(dimetilamino)metilideno]-λ³-cloranilio
Peso molecular (g/mol) 135.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.58
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidinium hexafluorophosphate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N,N',N'-Tetramethylchloroformamidiniumhexafluorophosphate