Learn More
Hexafluorofosfato de N,N,N',N'-tetrametilo-S-(1-oxido-2-piridil)tiuronio, 97 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Reactivo de acoplamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiuronium hexafluorophosphate |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 111.7°C to 113.6°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Análisis elemental | 30.41 to 34.29% C, 10.64 to 12.00% N |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 5 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- N,N,N',N'-Tetramethyl-S-(1-oxido-2-pyridyl)thiuronium hexafluorophosphate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación