Learn More
N,N,N',N'-tetrametil-p-fenilendiamina Dihidrocloruro, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine Dihydrochloride |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0847 |