Learn More
N,N,N',N'-Tetrametilo-O-(N-succinimidil)uronio hexafluorofosfato, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11946701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11946701 100 g 100 g
11936701 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440601000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de acoplamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 265651-18-1
Fórmula molecular C9H16F6N3O3P
Peso molecular (g/mol) 359.21
Número MDL MFCD01863753
Clave InChI STWZCCVNXFLDDD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hstu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, o-n-succinimidyl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hstu n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uronium hexafluorophosphate, dimethylamino 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl oxy methylidene dimethylazanium hexafluorophosphate, ambotzrl-1039, o-n-succinimidyl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronim hexafluorophosphate, 2-succinimido-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-n-succinimidyl uroniumhexafluorophosphate
PubChem CID 16211151
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)C(ON1C(=O)CCC1=O)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium hexafluorophosphate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 213°C to 215°C
Color Blanco
Análisis elemental 29.34 to 30.85% C, 11.41 to 11.99% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 100 g
Nombre IUPAC [dimetilamino-(2,5-dioxopirrolidin-1-il)oximetilideno]-dimetilazanio; hexafluorofosfato
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • HSTU
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.