Learn More
Tetrafluoroborato de N,N,N',N'-tetrametil-O-(4-oxo-3,4-dihidro-1,2,3-benzotriazin-3-il)uronio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495255 5 g 5 g
15485255 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495255 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54144.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 125700-69-8 | C12H16BF4N5O2 | 349.10 g/mol
O-(3,4-Dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-N,N,N?,N?-tetramethyluronium tetrafluoroborate (2-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TBTU) may be used as coupling reagent in the synthesis of macrocyclic polyamine derivatives with various length of linkers, condensation reagent in the large-scale preparation of the hematoregulatory nonapeptide (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,SK&F 107647), coupling reagent for peptide synthesis which best suppresses racemization during fragment condensation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrafluoroborato (2-(tetrafluoroborato de 3,4-dihidro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-il)-1,1,3,3-tetrametiluronio, TBTU) de O-(3,4-dihidro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-il)-N,N,N′,N′-tetrametiluronio puede utilizarse como reactivo de acoplamiento en la síntesis de derivados de poliaminas macrocíclicas con varias longitudes de conectores; reactivo de condensación en la preparación a gran escala del nonapéptido hematoregulador (Glp-Glu-Asp)2-DAS-(Lys)2 (2,SK&F 107647); reactivo de acoplamiento para la síntesis de péptidos que suprime mejor la racemización durante la condensación de fragmentos.
Solubilidad
Soluble en 0,1 g/ml de acetonitrilo.
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Almacenar alejado del agua, la humedad y agentes oxidantes. Proteger del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125700-69-8
Fórmula molecular C12H16BF4N5O2
Peso molecular (g/mol) 349.10
Número MDL MFCD00077730
Clave InChI FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tdbtu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 1,1,3,3-tetramethyl-2-4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, tdbtu; n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, pubchem12760, acmc-1cac0, d04fkx
PubChem CID 10882602
Nombre IUPAC [dimetilamino-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-il)oxi]metilideno]-dimetilazanio; tetrafluoroborato
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C2C1=O)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(4-oxo-3,4-dihydro-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in acetonitrile 0.1g/mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.09
Porcentaje de pureza ≥98%