Learn More
N,N,N',N'-Tetrametilo-O-(3,4-dihidro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-il)uronio tetrafluoro, ACROS Organics™
Código de producto. 11996701 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11996701 5 g 5 g
11986701 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11996701 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 440630050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 125700-69-8
Fórmula molecular C12H16BF4N5O2
Peso molecular (g/mol) 349.10
Número MDL MFCD00077730
Clave InChI FOBCPCIJLQTYBT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tdbtu, n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 1,1,3,3-tetramethyl-2-4-oxobenzo d 1,2,3 triazin-3 4h-yl uronium tetrafluoroborate, o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl-n,n,n',n'-tetramethyluroniumtetrafluoroborate, tdbtu; n,n,n',n'-tetramethyl-o-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl uronium tetrafluoroborate, dimethylamino 4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl oxy methylidene dimethylazanium tetrafluoroborate, pubchem12760, acmc-1cac0, d04fkx
PubChem CID 10882602
SMILES F[B-](F)(F)F.CN(C)C(ON1N=NC2=CC=CC=C2C1=O)=[N+](C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-yl)uronium tetrafluoroborate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 125.0°C to 130.0°C
Color Blanco a amarillo
Análisis elemental 40.67 to 41.91% C, 19.76 to 20.36% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 5 g
Nombre IUPAC [dimetilamino-[(4-oxo-1,2,3-benzotriazin-3-il)oxi]metilideno]-dimetilazanio; tetrafluoroborato
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • TDBTU
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.