Learn More
Diclorhidrato de N,N,N',N'-tetrametil-L-cistina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N,N',N'-Tetramethyl-L-Cystine |
| CAS | 38254-66-9 |
| Fórmula molecular | C10 H20 N2 O4 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20N2O4S2/c1-11(2)7(9(13)14)5-17-18-6-8(10(15)16)12(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8-/m0/s1 |
| SMILES | CN(C)[C@@H](CSSC[C@H](N(C)C)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-[[(2R)-2-carboxi-2-(dimetilamino)etil]disulfanil]-2-(dimetilamino)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 296.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.0864 |