Learn More
N,N,N',N'--Tetrametil-D-tartaramida, TRC
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | N,N,N',N'-Tetramethyl-D-tartaramide |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16N2O4/c1-9(2)7(13)5(11)6(12)8(14)10(3)4/h5-6,11-12H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.111 |