Learn More
N,N,N',N'--Tetrametil-D-tartaramida, TRC
Código de producto. 30449532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30449532 10 g -
30456074 1 g 1 g
30450569 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30449532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT30535010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63126-52-3
Fórmula molecular C8H16N2O4
Peso molecular (g/mol) 204.22
Sinónimo (2S,3S)-2,3-Dihydroxy-N,N,N',N'-tetramethyl-butanediamide, [S-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxy-N,N,N',N'-tetramethyl-butanediamide, (-)-D-Tartaric Acid Bis(N,N-dimethylamide), (-)-Tetramethyl-(D)-tartaric Acid Diamide, N,N,N',N'-Tetramethyl-(S,S)-tartaramide
Nombre IUPAC (2S,3S)-2,3-dihidroxi-N,N,N',N'-tetrametilbutanediamida
SMILES CN(C)C(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)N(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-D-tartaramide
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H16N2O4/c1-9(2)7(13)5(11)6(12)8(14)10(3)4/h5-6,11-12H,1-4H3/t5-,6-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.111