Learn More
N,N,N',N'--Tetrametil-2-buteno-1,4-diamina, TRC
Código de producto. 30425357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425357 100 mg -
30412765 500 mg 500 miligramos
30425817 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425357 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT301100100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4559-79-9
Fórmula molecular C8 H18 N2
Peso molecular (g/mol) 142.24
Sinónimo N1,N1,N4,N4-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine, 1,4-Bis(dimethylamino)-2-butene
Nombre IUPAC (E)-N,N,N',N'-tetrametilbut-2-ene-1,4-diamina
SMILES CN(C)C\C=C\CN(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetramethyl-2-butene-1,4-diamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2/c1-9(2)7-5-6-8-10(3)4/h5-6H,7-8H2,1-4H3/b6-5+
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.147