Learn More
N,N,N',N'-tetrametil-1,3-propanodiamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine |
| CAS | 110-95-2 |
| Fórmula molecular | C7H18N2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | [3-(Dimethylamino)propyl]dimethylamine, TMPDA, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-diaminopropane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | N(C)(C)CCCN(C)C |
| Nombre IUPAC | [3-(dimetilamino)propil]dimetilamina;TMPDA;N,N,N′,N′-tetrametil-1,3-diaminopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 130.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.15 |