Learn More
N,N,N',N'-tetrametil-1,3-propanodiamina-d18, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine-D18 |
| CAS | 1398065-52-5 |
| Fórmula molecular | C7 D18 N2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | N1,N1,N3,N3-Tetra(methyl-d3)-1,3-propanediamine-1,1,2,2,3,3-d6, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine-d18, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine-D18, N,N,N',N'-Tetramethyltrimethylenediamine-d18, Perdeutero-2,6-dimethyl-2,6-diazaheptane |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3-hexadeuterio-N,N,N',N'-tetrakis(trideuteriometil)propano-1,3-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 148.342 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.26 g/mol |
| Mostrar más |