Learn More
N,N,N',N'--Tetrakis(2-piridimetil)-1,2-etilenodiamina, TRC
Código de producto. 30135253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135253 50 mg 50 miligramos
30134821 100 mg 100 miligramos
17921985 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29650050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16858-02-9
Fórmula molecular C26 H28 N6
Peso molecular (g/mol) 424.54
Sinónimo TPEN
Nombre IUPAC N,N,N',N'-tetrakis(piridin-2-ilmetil)etano-1,2-diamina
SMILES C(CN(Cc1ccccn1)Cc2ccccn2)N(Cc3ccccn3)Cc4ccccn4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetrakis(2-pyridylmethyl)-1,2-ethylenediamine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28N6/c1-5-13-27-23(9-1)19-31(20-24-10-2-6-14-28-24)17-18-32(21-25-11-3-7-15-29-25)22-26-12-4-8-16-30-26/h1-16H,17-22H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.2375