Learn More
N,N,N',N'-tetrakis(2-hidroxipropil)etilenediamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382967 500 mL 500 ml
11372967 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16280.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102-60-3 | C14H32N2O4 | 292.42 g/mol
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine is used as a catalyst in the production of urethane foams. It acts as a complexing agent, plasticizer, surfactant solubilizer and curing agent for epoxy resin. It is also used as a viscosity modifier and as an anti-bloating agent for cattle. It is utilized in piezoelectric crystal detectors of sulfur dioxide and in additives for paint. It serves as a biological buffer as well as reagent for manganese. Further, it finds application in adhesives and sealant chemicals. In addition to this, it is used as a cross-linking agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N,N′,N′-tetrakis(2-hidroxipropil)etilenodiamina se utiliza como catalizador en la producción de espumas de uretano. Actúa como agente de complexado, plastificante, solubilizador surfactante y endurecedor de resina epoxídica. También se usa como un modificador de viscosidad y como un agente contra la hinchazón para el ganado. Se emplea en detectores piezoeléctricos de cristal de dióxido de azufre y en aditivos para la pintura. Sirve como tampón biológico, así como reactivo para el manganeso. Asimismo, se usa en adhesivos y productos químicos selladores. Además de esto, se emplea como agente de enlace cruzado.
Solubilidad
Miscible con agua, metanol, etanol, tolueno, etilenglicol y percloroetileno.
Notas
Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes y cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-60-3
Fórmula molecular C14H32N2O4
Peso molecular (g/mol) 292.42
Número MDL MFCD00004534
Clave InChI NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo quadrol, edetol, n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxypropyl ethylenediamine, entprol, adeka quadrol, quadrol l, neutrol te, 1,1',1,1'-ethylenedinitrilo tetra-2-propanol, edetolum latin, 2-propanol, 1,1',1,1'-1,2-ethanediyldinitrilo tetrakis
PubChem CID 7615
Nombre IUPAC 1-[2-[bis(2-hidroxipropil)amino]etil-(2-hidroxipropil)amino]propan-2-ol
SMILES CC(CN(CCN(CC(C)O)CC(C)O)CC(C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Densidad 1.03
Punto de ebullición 240°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.48
Cantidad 500 mL
Índice Merck 14,3599
Información de solubilidad Miscible with water,methanol,ethanol,toluene,ethylene glycol and perchloroethylene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 292.42
Porcentaje de pureza 99%