Learn More
N,N,N',N'-tetrakis(2-hidroxietil)etilenodiamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10147333 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10147333 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10107383 100 g Frasco de vidrio 100 g
10085950 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10147333 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420480010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140-07-8 | C10H24N2O4 | 236.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-07-8
Fórmula molecular C10H24N2O4
Peso molecular (g/mol) 236.31
Número MDL MFCD00002854
Clave InChI BYACHAOCSIPLCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo theed, n,n,n',n'-tetrakis 2-hydroxyethyl ethylenediamine, ethylenediamine tetraethanol, entol, tked, ethylenedinitrilotetraethanol, tetrakis hydroxyethyl ethylenediamine, tetra hydroxyethyl ethylenediamine, unii-k5ape098zi, tetrahydroxyethyl ethylenediamine
PubChem CID 67322
SMILES OCCN(CCO)CCN(CCO)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a ámbar
Densidad 1.1300g/mL
pH ≥10 (25% soln.)
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HOCH2CH2)2NCH2CH2N(CH2CH2OH)2
Índice de refracción 1.4990 to 1.5070
Cantidad 1 kg
Gravedad específica 1.13
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Nombre IUPAC 2-[2-[bis(2-hidroxietil)amino]etil-(2-hidroxietil)amino]etanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso