Learn More
N,N',N' ',N' 'Tetraacetilglicolurilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N',N'',N'''Tetraacetylglycoluril |
| CAS | 10543-60-9 |
| Fórmula molecular | C19 H23 F N2 O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1,3,4,6-Tetraacetyltetrahydro-imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, 1,3,4,6-Tetraacetylglycoluril, Tetraacetylglyclouril, Tetraacetylglycoluril |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23FN2O2/c1-13(19(2,3)4)22-18(23)15-8-9-17(21-11-15)24-12-14-6-5-7-16(20)10-14/h5-11,13H,12H2,1-4H3,(H,22,23)/t13-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H](NC(=O)c1ccc(OCc2cccc(F)c2)nc1)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[(2R)-3,3-dimetilbutan-2-il]-6-[(3-fluorofenil)metoxi]piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 330.397 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 330.174 |