Learn More
N,N',N',N',N'',N'''''-Hexaacetilquitohexaosa, TRC
Código de producto. 30400998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400998 1 mg
30398028 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400998 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2907501MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38854-46-5
Fórmula molecular C48H80N6O31
Peso molecular (g/mol) 1237.2
Sinónimo N,N’,N’’,N’’’,N’’’’,N’’’’’-Hexaacetyl Chitohexaose
Nombre IUPAC N-[(3R,4R,5S,6R)-5-[(2S,) 3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetiloxan-2-il]oxy-4-hydroxy-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxy-4-hydroxy-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxy-4-hydroxy-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxy-4-hydroxy-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxy-2, 4-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxox-3-il]acetamida
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]5NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]4NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]3NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N',N'',N''',N'''',N'''''-Hexaacetylchitohexaose
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C48H80N6O31/c1-13(61)49-25-33(69)38(20(8-56)75-43(25)74)81-45-27(51-15(3)63)35(71)40(22(10-58)77-45)83-47-29(53-17(5)65)37(73)42(24(12-60)79-47)85-48-30(54-18(6)66)36(72)41(23(11-59)80-48)84-46-28(52-16(4)64)34(70)39(21(9-57)78-46)82-44-26(50-14(2)62)32(68)31(67)19(7-55)76-44/h19-48,55-60,67-74H,7-12H2,1-6H3,(H,49,61)(H,50,62)(H,51,63)(H,52,64)(H,53,65)(H,54,66)/t19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43?,44+,45+,46+,47+,48+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1236.4868
Porcentaje de pureza >95%