Learn More
N,N'-(N,N'-Dicarboxi-L-cistil)di-glicina Dibencil N,N'-Di-terc-butil éster, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-(N,N'-Dicarboxy-L-cystyl)di-glycine Dibenzyl N,N'-Di-tert-butyl Ester |
| CAS | 32381-30-9 |
| Fórmula molecular | C34H46N4O10S2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-cysteinyl-glycine Phenylmethyl Ester Bimol. (1-1')-disulfide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C34H46N4O10S2/c1-33(2,3)47-31(43)37-25(29(41)35-17-27(39)45-19-23-13-9-7-10-14-23)21-49-50-22-26(38-32(44)48-34(4,5)6)30(42)36-18-28(40)46-20-24-15-11-8-12-16-24/h7-16,25-26H,17-22H2,1-6H3,(H,35,41)(H,36,42)(H,37,43)(H,38,44)/t25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | [C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)(C(NCC(OCC1=CC=CC=C1)=O)=O)CSSC[C@H](NC(OC(C)(C)C)=O)C(NCC(OCC2=CC=CC=C2)=O)=O |
| Nombre IUPAC | (6R,11R)-6-((2-(benciloxi)-2-oxoetil)carbamoil)-11-((terc-butoxicarbonil)amino)-2,2-dimetil-4,12-dioxo-3-oxa-8,9-ditia-5,13-diazapentadecan-15-oato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 734.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 734.27 |