Learn More
N-(N-metilpiperidinil)metilindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole |
| CAS | 137641-68-0 |
| Fórmula molecular | C15 H20 N2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1H-Indole, 1-[(1-methyl-2-piperidinyl)methyl]-, 1-[(1-Methyl-2-piperidinyl)methyl]-1H-indole, 1-[(N-Methyl-2-piperidinyl)methyl]-1H-indole, N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole, 1-(1-Methylpiperidin-2-yl)methylindole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20N2/c1-16-10-5-4-7-14(16)12-17-11-9-13-6-2-3-8-15(13)17/h2-3,6,8-9,11,14H,4-5,7,10,12H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCCCC1Cn2ccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 1-[(1-metilpiperidin-2-il)metil]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 228.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.1626 |