Learn More
N-(N-metilpiperidinil)metilindol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(N-Methylpiperidinyl)methylindole-d5 |
| CAS | 1794754-32-7 |
| Fórmula molecular | C15H15D5N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1-[(N-Methyl-2-piperidinyl)methyl]-1H-indole-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20N2/c1-16-10-5-4-7-14(16)12-17-11-9-13-6-2-3-8-15(13)17/h2-3,6,8-9,11,14H,4-5,7,10,12H2,1H3/i1D3,12D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCCCC1C([2H])([2H])n2ccc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | 1-[dideuterio-[1-(trideuteriometil)piperidin-2-il]metil]indol |
| Peso molecular (g/mol) | 233.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.194 |