Learn More
Thermo Scientific Chemicals N,N'-Metilenbisacrilamida, ≥ 99 %, grado de electroforesis
Código de producto. 15440637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15440637 25 g 25 g
15450637 100 g 100 g
15460637 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15440637 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66710.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
N,N'-Methylenebisacrylamide is used in the preparation of polyacrylamide gels for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. It has also been used as a test compound for studying the biochemical isolation of insoluble Tau in transgenic mouse models of tauopathy by examining the two main isolation methods sarkosyl and formic acid extraction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-metilenediacrilamida se utiliza en la preparación de geles de poliacrilamida para la separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas. También se ha utilizado como un compuesto de prueba para estudiar el aislamiento bioquímico de Tau insoluble en modelos de tauopatía en ratones transgénicos mediante el examen de los dos métodos principales de aislamiento: extracción de ácido fórmico y sarcosilo.
Solubilidad
Soluble en agua o metanol.
Notas
Sensible a la luz y al aire. Almacenar en la oscuridad. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con la luz, el calor, el aire y los agentes oxidantes. Almacenar a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-26-9
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.169
Número MDL MFCD00008625
Clave InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
Nombre IUPAC N-[(prop-2-enoilamino)metil]prop-2-enamida
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Methylenebisacrylamide
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Densidad 1.235 g/mL
Cantidad 25 g
Beilstein 1706297
Sensibilidad Air and light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water or methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Electroforesis
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene diacrylamide