Learn More
N,N'-metilenediacrilamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351677 500 g 500 g
11341677 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04694.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.78€
    117.65€ / 500 g
    Ahorro 24.13€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 110-26-9 | C7H10N2O2 | 154.169 g/mol
N,N'-Methylenebisacrylamide is used as an intermediate and cross-linking agent utilized in the preparation of polymers like polyacrylamide. It is also used in biochemistry for the preparation of polyacrylamide gels, which is useful for the electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Further, it is employed in the synthesis of acrylic resin and adhesives. In addition to this, it is used as a plugging agent in oilfield drilling and construction grouting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-metilenediacrilamida se utiliza como agente intermedio y entrecruznate en la preparación de polímeros como la poliacrilamida. También se usa en bioquímica para la preparación de geles de poliacrilamida, que es útil para la separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas. Además, se emplea en la síntesis de resina acrílica y adhesivos y como agente de obturación en la perforación de campos petrolíferos y la producción de lechada.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y metanol.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes, agentes reductores, hierro, sales de hierro, cobre, aluminio, latón e iniciadores de radicales libres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 110-26-9
Fórmula molecular C7H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 154.169
Número MDL MFCD00008625
Clave InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
PubChem CID 8041
Nombre IUPAC N-[(prop-2-enoilamino)metil]prop-2-enamida
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Specifications
Nombre del producto químico o material N,N'-Methylenebisacrylamide
Punto de fusión >300°C
Densidad 1.235
Cantidad 500 g
Beilstein 1706297
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.17
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N,N'-Methylenebisacrylamide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methylene diacrylamide