Learn More
N,N'-metilenediacrilamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
N,N'-Methylenebisacrylamide is used as an intermediate and cross-linking agent utilized in the preparation of polymers like polyacrylamide. It is also used in biochemistry for the preparation of polyacrylamide gels, which is useful for the electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Further, it is employed in the synthesis of acrylic resin and adhesives. In addition to this, it is used as a plugging agent in oilfield drilling and construction grouting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La N,N′-metilenediacrilamida se utiliza como agente intermedio y entrecruznate en la preparación de polímeros como la poliacrilamida. También se usa en bioquímica para la preparación de geles de poliacrilamida, que es útil para la separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas. Además, se emplea en la síntesis de resina acrílica y adhesivos y como agente de obturación en la perforación de campos petrolíferos y la producción de lechada.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y metanol.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes, agentes reductores, hierro, sales de hierro, cobre, aluminio, latón e iniciadores de radicales libres.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-Methylenebisacrylamide |
| Punto de fusión | >300°C |
| Densidad | 1.235 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1706297 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.17 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Seguridad y manipulación
- N,N'-Methylenebisacrylamide
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Methylene diacrylamide