Learn More
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | N, N'-Methylenebisacrylamide |
| Punto de fusión | 185°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de plástico |
| Fórmula lineal | (H2C=CHCONH)2CH2 |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.17 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- N,N'-Methylenebisacrylamide
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.