Learn More
N,N'-Metilenobis(acrilamida), TRC
Código de producto. 30472095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472095 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30472095 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30374550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Methylenebis(acrylamide)
CAS 110-26-9
Fórmula molecular C7 H10 N2 O2
Cantidad 50 g
Sinónimo Bisacrylamide, MBA, MBAA, Methylenebisacrylamide, Methylenediacrylamide, N,N'-Diacryloylmethylenediamine, N,N'-Methylenebis(2-propenamide), N,N'-Methylenebis(acrylamide), N,N'-Methylenediacrylamide, NMBA, NSC 406836, NSC 7774, Triam 507
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2O2/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11)
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Nombre IUPAC N-[(prop-2-enoilamino)metil]prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 154.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0742