Learn More
N,N'-Metileno-Bis-Acrilamida, Ultra Pura, 5 g, MP Biomedicals
Código de producto. 11491532 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
11491532 5 g
1 options
Código de producto. 11491532 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 04800172
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
110-26-9 Pureza: 99,9 % (290 nm): << 0,2 Contenido de ácido acrílico: < <Reticulante de alta pureza al 0,02 % utilizado para geles PAGE precisos y críticos. Puede utilizarse en geles de escaneo UV.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N«-Methylene-Bis-Acrylamide
CAS 110-26-9
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C7H10N2O2
Clave InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Nombre IUPAC N-[(prop-2-enoilamino)metil]prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041