Learn More
N,N'-metilen-bis-acrilamida, grado de electroforesis, MP Biomedicals™
Código de producto. 11495262 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11495262 25 g
1 options
Código de producto. 11495262 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219531625
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N, N'-Methylene-bis-acrylamide
CAS 110-26-9
Color Blanco
Densidad 1.235g/mL
Fórmula molecular C7H10N2O2
Cantidad 25 g
Sinónimo n,n'-methylenebisacrylamide, n,n'-methylenediacrylamide, n,n'-methylene-bis-acrylamide, methylenebisacrylamide, methylenediacrylamide, 2-propenamide, n,n'-methylenebis, bis-acrylamide, n,n'-methylenebis acrylamide, n,n'-methylidenebisacrylamide, bisacrylamide
Clave InChI ZIUHHBKFKCYYJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
Nombre IUPAC N-[(prop-2-enoilamino)metil]prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 154.169
PubChem CID 8041
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.2
Grado Electroforesis
Forma física Sólido