Learn More
Clorhidrato de N,N'-metilen ambroxol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride |
| CAS | 15942-08-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 H18 Br2 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydroquinazolin-3(2H)-yl)cyclohexanol Hydrochloride, Ambroxol Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, trans-4-(6,8-Dibromo-1,4-dihydro-3(2H)-quinazolinyl)cyclohexanol monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18Br2N2O.ClH/c15-10-5-9-7-18(8-17-14(9)13(16)6-10)11-1-3-12(19)4-2-11;/h5-6,11-12,17,19H,1-4,7-8H2;1H/t11-,12-; |
| SMILES | Cl.O[C@@H]1CC[C@H](CC1)N2CNc3c(Br)cc(Br)cc3C2 |
| Nombre IUPAC | 4-(6,8-dibromo-2,4-dihidro-1H-quinazolin-3-il)ciclohexan-1-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 426.57 |
| Mostrar más |