Learn More
N,N-[Iminobi(trimetileno)]bis-D-gluconamido, TRC
Código de producto. 30397072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397072 5 g
30395476 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397072 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI4005005G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86303-20-0
Fórmula molecular C18 H37 N3 O12
Peso molecular (g/mol) 487.5
Nombre IUPAC (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxi-N-[3-[3-[[(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahidroxihexanoil]amino]propilamino]propil]hexanamida
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)NCCCNCCCNC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-[Iminobis(trimethylene)]bis-D-gluconamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H37N3O12/c22-7-9(24)11(26)13(28)15(30)17(32)20-5-1-3-19-4-2-6-21-18(33)16(31)14(29)12(27)10(25)8-23/h9-16,19,22-31H,1-8H2,(H,20,32)(H,21,33)/t9-,10-,11-,12-,13+,14+,15-,16-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.2377