Learn More
N-n-Hexil-4-nitrobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15437488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15437488 250 mg 250 miligramos
15427488 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15437488 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60994.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89399-21-3
Fórmula molecular C13H18N2O3
Peso molecular (g/mol) 250.30
Número MDL MFCD00229049
Clave InChI YIQCYVHPIUGJKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzamide, n-hexyl-4-nitro, n-n-hexyl-4-nitrobenzamide, n-hexyl-4-nitro-benzamide, acmc-20llm0, n-hexyl-p-nitrobenzamide
PubChem CID 4080064
Nombre IUPAC N-hexil-4-nitrobenzamida
SMILES CCCCCCNC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-n-Hexyl-4-nitrobenzamide
Cantidad 250 mg
Beilstein 3348542
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.29
Porcentaje de pureza 97%