Learn More
N-(N-Heptil)-5-cloro-1-naftalenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30388786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30388786 25 mg -
30397490 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30388786 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH28300025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102649-79-6
Fórmula molecular C17 H22 Cl N O2 S
Peso molecular (g/mol) 339.88
Nombre IUPAC 5-cloro-N-heptilnaftaleno-1-sulfonamida
SMILES CCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(N-Heptyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22ClNO2S/c1-2-3-4-5-6-13-19-22(20,21)17-12-8-9-14-15(17)10-7-11-16(14)18/h7-12,19H,2-6,13H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.106