Learn More
N,N'-(etilendioxi)di-ftalimida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N,N'-(Ethylenedioxy)di-phthalimide |
| CAS | 6437-67-8 |
| Fórmula molecular | C18 H12 N2 O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,2'-[1,2-Ethanediylbis(oxy)]bis-1H-isoindole-1,3(2H)-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H12N2O6/c21-15-11-5-1-2-6-12(11)16(22)19(15)25-9-10-26-20-17(23)13-7-3-4-8-14(13)18(20)24/h1-8H,9-10H2 |
| SMILES | O=C1N(OCCON2C(=O)c3ccccc3C2=O)C(=O)c4ccccc14 |
| Peso molecular (g/mol) | 352.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 352.0695 |