Learn More
N,N'-Etilenodiacrilamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11383226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11383226 5 g 5 g
11373226 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11383226 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12544.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2956-58-3 | C8H12N2O2 | 168.196 g/mol
N,N'-Ethylenebisacrylamide is used in the preparation of N,N'-dicinnamoyl-ethylenediamine using poly(N-octadecylacrylamide) as a catalyst. It is also used as an intermediate in pharmaceutical industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N,N′-etilenodiacrilamida se utiliza en la preparación de N,N′-dicinnamoilo-etilendiamina utilizando poli(N-octadecilacrilamida) como catalizador. También se utiliza como intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Higroscópica. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2956-58-3
Fórmula molecular C8H12N2O2
Peso molecular (g/mol) 168.196
Número MDL MFCD00042935
Clave InChI AYGYHGXUJBFUJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n,n'-ethylenebisacrylamide, n,n-ethylenebisacrylamide, ethylene bis acrylamide, n,n'-ethane-1,2-diyl diacrylamide, 2-propenamide, n,n'-1,2-ethanediylbis, n,n'-bis acryloyl-1,2-diaminoethane, n,n'-bis acryloyl-1,2-diaminoethane, stabilized with hydroquinone, n-2-prop-2-enoylamino ethyl prop-2-enamide, n-2-prop-2-enamido ethyl prop-2-enamide, ethylenebisacrylamide
PubChem CID 168964
Nombre IUPAC N-[2-(prop-2-enoilamino)etil]prop-2-enamida
SMILES C=CC(=O)NCCNC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Ethylenebisacrylamide
Punto de fusión 141°C to 143°C
Cantidad 5 g
Beilstein 1771570
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.2
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • N,N'-Ethylenebisacrylamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Ethylenebis(acrylamide)