Learn More
N,N'-Etilenebi (iodoacetamida), TRC
Código de producto. 30012757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012757 10 mg 10 miligramos
30010363 50 mg 50 miligramos
30009654 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012757 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE91750010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7250-43-3
Fórmula molecular C6 H10 I2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 395.96
Nombre IUPAC 2-yodo-N-[2-[(2-iodoacetil)amino]etil]acetamida
SMILES ICC(=O)NCCNC(=O)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N'-Ethylenebis(iodoacetamide)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10I2N2O2/c7-3-5(11)9-1-2-10-6(12)4-8/h1-4H2,(H,9,11)(H,10,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.8832